Learn More
Acetamida-2,2,2-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamide-2,2,2-d3 |
| CAS | 23724-60-9 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H2 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2,2-Trideuteroacetamide, 2,2,2-Trideuterioacetamide, Acetamide-2,2,2-d3 (7CI, 8CI, 9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterioacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 62.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 62.0559 |