Learn More
Acetamida-13C2, TRC
Código de producto. 30326775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30326775 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30326775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13306225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamide-13C2
CAS 600726-26-9
Fórmula molecular 13C2H5NO
Cantidad 25 mg
Sinónimo Ethanamide-13C2
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1+1,2+1
SMILES [13CH3][13C](=O)N
Nombre IUPAC acetamida
Peso molecular (g/mol) 61.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.0438
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.