Learn More
Acetamida-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamide-13C2 |
| CAS | 600726-26-9 |
| Fórmula molecular | 13C2H5NO |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Ethanamide-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1+1,2+1 |
| SMILES | [13CH3][13C](=O)N |
| Nombre IUPAC | acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 61.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.0438 |