Learn More
Acetaldoxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaldoxime |
| CAS | 107-29-9 |
| Fórmula molecular | C2H5NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Acetoaldoxime, Aldoxime, Ethanal Oxime, Ethylidenehydroxylamine, NSC 4974 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+ |
| SMILES | C\C=N\O |
| Nombre IUPAC | (NE)-N-etilidenhidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 59.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 59.0371 |