Learn More
Acetaldoxima, sin + anti, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403374 50 g 50 g
11413374 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403374 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10640.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acetaldoxima se utiliza como un limpiador de oxígeno en aguas de calderas. También se utiliza como intermedio en la síntesis química y los productos farmacéuticos. Participa en la reacción de reordenación para preparar acetamida utilizando acetato de níquel(II) como catalizador. Actúa como precursor para preparar compuestos heterocíclicos como la espiroisoxazolina. Además, se utiliza para preparar oximas (Z) alquiladas por desprotonación seguida de reacción con bromuro de bencilo.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-29-9
Fórmula molecular C2H5NO
Peso molecular (g/mol) 59.07
Número MDL MFCD00002124 MFCD00002124
Clave InChI FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
PubChem CID 5324280
ChEBI CHEBI:50719
Nombre IUPAC (NZ)-N-etilidenohidroxilamina
SMILES C\C=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldoxime
Nombre de nota syn + anti
Densidad 0.969
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.426
Cantidad 50 g
Número UN UN2332
Beilstein 1209252
Índice Merck 14,42
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.07
Porcentaje de pureza 98%