Learn More
Acetaldoxima, 99 %, mezcla de sin y anti, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10346210 25 g Frasco de vidrio 25 g
10162460 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102230250
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-29-9
Fórmula molecular C2H5NO
Peso molecular (g/mol) 59.07
Número MDL MFCD00002124 MFCD00002124
Clave InChI FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
PubChem CID 5324280
ChEBI CHEBI:50719
Nombre IUPAC (NZ)-N-etilidenohidroxilamina
SMILES C\C=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldoxime
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44.0°C to 46.0°C
Color Blanco
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 115.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=NOH
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Cantidad 25 g
Beilstein 01, IV, 3121
Fieser 01,3
Índice Merck 15, 43
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: decomposes by aq. hcl,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido o líquido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetaldoxime, mixture of syn and anti
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.