Learn More
Acetaldehído, TRC
Código de producto. 30041144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041144 100 g 100 g
18000080 1 g 1 g
17919969 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA132600100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-07-0
Fórmula molecular C2 H4 O
Peso molecular (g/mol) 44.05
Sinónimo Acetaldehyde (8CI, 9CI, ACI), Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, MeSH ID: D000079, NSC 7594
Nombre IUPAC acetaldehído
SMILES CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.0262