Learn More
Acetaldehído, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15226136 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.8 mL
Tamaño de la unidad:
1.80 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15226136 1.8 mL 1.80 ml
1 options
Código de producto. 15226136 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S125W1.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.33€
    66.04€ / 1.8 ml
    Ahorro 21.29€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Acetaldehído75-07-01000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 75-07-0, 7732-18-5
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C2H4O
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES CC=O
Nombre IUPAC acetaldehído
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Cantidad 1.8 mL
ChEBI CHEBI:15343
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetaldehyde in Water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetaldehyde
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio