Learn More
Acetaldehído dietil acetal-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4 |
| CAS | 352438-71-2 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H10 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetaldehyde Diethylacetal D4 (1,1,1,2-D4), Ethane-1,1,1,2-d4, 2,2-diethoxy- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2-tetradeuterio-2,2-dietoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 122.199 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.124 |