Learn More
Acetaldehído dietilo acetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444694 100 g 100 g
11454694 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444694 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13701.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-57-7 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Acetaldehyde diethyl acetal is used as a flavoring agent to provide fruit, nut, rum, and whiskey flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetaldehído dietilo acetal se utiliza como agente aromatizante para crear sabores de frutas, nueces, ron y whisky.
Solubilidad
Soluble en agua (46 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones refrigeradas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-57-7
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00009243
Clave InChI DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetal, acetaldehyde diethyl acetal, diethyl acetal, ethane, 1,1-diethoxy, diaethylacetal, acetale, ethylidene diethyl ether, acetal diethylique, diethylacetal, 1,1-dietossietano
PubChem CID 7765
Nombre IUPAC 1,1-dietoxietano
SMILES CCOC(C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde diethyl acetal
Punto de fusión -100°C
Densidad 0.831
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación −21°C (−6°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.381
Cantidad 100 g
Número UN UN1088
Beilstein 1098310
Índice Merck 14,38
Información de solubilidad Soluble in water (46g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetaldehyde diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetal