Learn More
Acetaldehído-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaldehyde-d4 |
| CAS | 1632-89-9 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acetaldehyde-1,2,2,2-d4 (ACI), Acetaldehyde-d4 (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 1,2,2,2-Tetradeuterioethanone, Ethanal-d4, Perdeuterioacetaldehyde, Perdeuteroacetaldehyde, Tetradeuteroacetaldehyde, Acetaldehyde-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D |
| SMILES | [2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,2-tetradeuterioetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 48.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 48.0513 |