Learn More
Acetaldehído-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaldehyde-d4 |
| CAS | 1632-89-9 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2 D |
| SMILES | [2 H]C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,2-tetradeuterioetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 48.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 48.0513 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |