Learn More
Acetaldehído-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaldehyde-d3 |
| CAS | 19901-15-6 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Acetic Aldehyde-d3, Ethanal-d3, Ethyl Aldehyde-d3, Perdeuteroacetaldehyde-d3, Tetradeuteroacetaldehyde-d3, Acetaldehyde-2,2,2-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C=O |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterioacetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 47.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 47.045 |