Learn More
Trimera de amoníaco de acetaldehído, TRC
Código de producto. 30133196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133196 25 g 25 g
17972945 5 g 5 g
17922075 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13274325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58052-80-5
Fórmula molecular C6H21N3O3
Peso molecular (g/mol) 183.25
Sinónimo Hexahydro-2,4,6-trimethyl s-Triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5-triazinano; trihidrato
SMILES CC(NC(C)N1)NC1C.[3H2O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde Ammonia Trimer
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2