Learn More
Acetaldehído, 99,5 %, extra puro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10061304 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
15119153 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10061304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.60€
    29.65€ / 100 ml
    Ahorro 4.95€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-07-0 | C2H4O | 44.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-07-0
Fórmula molecular C2H4O
Peso molecular (g/mol) 44.04
Número MDL MFCD00006991
Clave InChI IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo etanal, aldehído acético, aldehído etílico, acetaldehído, aldehído, etanol acético, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
PubChem CID 177
ChEBI CHEBI:15343
Nombre IUPAC acetaldehído
SMILES CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehído
Nombre de nota Extra puro
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -123.0 °C
Color Blanco
Densidad 0.7850g/mL
Punto de ebullición 21.0°C
Temperatura de inflamación −27 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3CHO
Cantidad 100 ml
Índice Merck 15,4
Gravedad específica 0.785
Información de solubilidad Solubilidad en agua: >500 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en etanol y acetona
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.04
Porcentaje de pureza 99.5 %
Grado Extra puro
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.