Learn More
Acetaldehído 2,4-dinitrofenilhidrazona, TRC
Código de producto. 30327852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327852 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30327852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1327001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Fórmula molecular C8 H8 N4 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
SMILES C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[(E)-etilidenamino]-2,4-dinitroanilina
Peso molecular (g/mol) 224.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0546