Learn More
Acetaldehído 2,4-dinitrofenilhidrazona-3,5,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3 |
| CAS | 259824-51-6 |
| Fórmula molecular | C8 2H3 H5 N4 O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10 H,1H3/b9-2+/i3D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1N\N=C\C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-trideuterio-N-[(E)-etilidenamino]-4,6-dinitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 227.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.0734 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |