Learn More
Acetaldehído-2,4-dinitrofenilhidrazona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314333 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30314333 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV10011300AL100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Nombres de analitos o componentes Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 N4 O4
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
SMILES C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[(E)-etilidenamino]-2,4-dinitroanilina
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 224.17
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 224,0546 g/mol