Learn More
Acetaldehído 1000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322342 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322342 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10011000WA1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde
CAS 75-07-0
Nombres de analitos o componentes Acetaldehyde
Condiciones de envío de -18 °C
Fórmula molecular C2 H4 O
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, NSC 7594
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
SMILES CC=O
Nombre IUPAC acetaldehído
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 44.05
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 44,0262 g/mol