Learn More
Acetaldehído 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mL |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Metanol |