Learn More
Acetal, TRC
Código de producto. 17931035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931035 25 g 25 g
17960505 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13259025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-57-7
Fórmula molecular C6 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 118.17
Sinónimo Acetaldehyde, diethyl acetal (8CI), 1,1-Diethoxyethane, Acetal, Acetaldehyde ethyl acetal, Diethyl acetal, Ethanal diethyl acetal, Ethylidene diethyl ether, NSC 7624
Nombre IUPAC 1,1-dietoxietano
SMILES CCOC(C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde diethylacetal
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0994
Porcentaje de pureza >95%