Learn More
Cole-Parmer™ Conector recto, desconexión rápida x cuerpo de acoplamiento dentado, acetal
Descripción
- Los acoplamientos de desconexión rápida de flujo estándar requieren un cuerpo y un inserto del mismo tamaño de flujo.
- Conecte el inserto en el cuerpo para conectar el accesorio: las mitades se bloquean en su posición inmediatamente.
- Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el cierre de pasador que hay en el cuerpo de acoplamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acetal |
| Longitud global (métrico) | 4,19 cm |
| Para utilizar con | Inserto de desconexión rápida y tubos con DI de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 1 paquete |
| Tamaño de los tubos | Tubos con DI de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Material (sello) | Buna N |
| Presión máxima | 120 psi |
| Nivel de vacío | Máx: 711 mm Hg |
| Mostrar más |