missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetal Copolymer and Stainless Steel Spring Tubing Clips
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Material | Acetal Copolymer, Stainless Steel |
| Para utilizar con | For 8mm O.D. Tubing |
| Para utilizar con (aplicación) | Provide optimum closure of Rubber and flexible PVC tubing |
| Cantidad de embalaje | 1 Each |
| Tipo de producto | Spring Tubing Clip |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?