Learn More
Acetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687432 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10706321 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10588650 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102222500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-57-7 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-57-7
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00009243
Clave InChI DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetal, acetaldehyde diethyl acetal, diethyl acetal, ethane, 1,1-diethoxy, diaethylacetal, acetale, ethylidene diethyl ether, acetal diethylique, diethylacetal, 1,1-dietossietano
PubChem CID 7765
Nombre IUPAC 1,1-dietoxietano
SMILES CCOC(C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetal
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -100.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8250g/mL
Punto de ebullición 103.0°C
Temperatura de inflamación −21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.3790 to 1.3850
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 603
Índice Merck 15, 39
Gravedad específica 0.825
Información de solubilidad Solubility in water: 46g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,soluble in heptane,methylcyclohexane,,ethyl acetate,propyl-,isopropyl-,butyl-,,isobutyl alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.