Learn More
Acesulfame Potasio, TRC
Código de producto. 30006522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006522 10 g 10 g
17967284 100 mg 100 miligramos
17989584 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13250010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55589-62-3
Fórmula molecular C4 H4 N O4 S . K
Peso molecular (g/mol) 201.24
Sinónimo 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (9CI), 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt, Acesulfame K, Acesulfame potassium, E 950, Otizon, Potassium 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide, Potassium acesulfamate, Potassium acesulfame, Sunett, Sunett D, Sunnett, Sweet One
Nombre IUPAC potasio; 6-metil-2,2-dioxo-1-oxa-2λ^{6}-tia-3-azanidaciclohex-5-en-4-one
SMILES [K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acesulfame potassium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.9498
Porcentaje de pureza >95%