Learn More
Acesulfame Potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acesulfame potassium |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.9498 |
| Porcentaje de pureza | >95% |