Learn More
Acesulfamo de potasio, Mikromol
Código de producto. 30461542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30461542 250 mg
1 options
Código de producto. 30461542 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1093.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acesulfamo de potasio, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acesulfame potassium
CAS 55589-62-3
Nombres de analitos o componentes Acesulfame potassium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H4 N O4 S . K
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acesulfame potassium, Potassium 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-olate 2,2-dioxide, 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (1:1), 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (9CI), 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt, Acesulfame K, E 950, Otizon, Potassium 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide, Potassium acesulfamate, Potassium acesulfame, Sunett, Sunett D, Sunnett, Sweet One
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
Nombre IUPAC potasio;6-metil-2,2-dioxo-1-oxa-2λ ^{6}-tia-3-azanidaciclohex-5-en-4-ona
Peso molecular (g/mol) 201.24
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200,9498 g/mol