Learn More
Sal de potasio de acesulfamo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acesulfame-d4 Potassium Salt |
| CAS | 1623054-53-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4D4KNO4S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-d4 2,2-Dioxide Potassium Salt, Acesulfam H-d4 Potassium Salt, 3,4-Dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-one-d4 2,2-Dioxide Potassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D; |
| SMILES | O=S1(OC(C([2H])([2H])[2H])=C([2H])C(N1[K])=O)=O |
| Nombre IUPAC | potasio;5-deuterio-2,2-dioxo-6-(trideuteriometil)-1-oxa-2 λ6-tia-3-azanidaciclohex-5-en-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 205.27 |
| Mostrar más |