Learn More
Acesulfame Aspartame Salt, TRC
Código de producto. 30180365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180365 500 mg 500 miligramos
30180221 1 g 1 g
30180048 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA132520500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106372-55-8
Sinónimo Acesulfame Aspartame Salt∣Aspartame Acesulfame
Especificaciones
Formato Neat
Fórmula molecular C18H23N3O9S
Peso molecular 457.45
Clave InChI KVHQNWGLVVERFR-ACMTZBLWSA-N
SMILES CC1=CC(=O)NS(=O)(=O)O1.COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Nombre IUPAC (3S)-3-amino-3-{[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}propanoic acid; 6-methyl-3,4-dihydro-1,2λ⁶,3-oxathiazine-2,2,4-trione
Tipo de producto Impurity
Cantidad 500 mg
Peso molecular (g/mol) 457.45