Learn More
ACES, JustPURE™, polvo blanco, Fisher BioReagents
Código de producto. 10819020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10819020 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10819020 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2935100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Absorbancia 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Nombre del producto químico o material ACES
CAS 7365-82-4
Punto de fusión 270°C
Color Blanco
Información de descomposición 293°C
pH 3.6 to 4.4
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Fórmula molecular C4H10N2O4S
Envase Frasco de polietileno
Sinónimo N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 182.194
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 99,0% mín
Grado JustPURE