Learn More
ACES (cristales blancos finos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10429123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10429123 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10429123 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP303100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El tampón biológico ACES tiene un intervalo de pH utilizable de 6,1 a 7,5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACES
CAS 7365-82-4
Punto de fusión 270°C
Color Blanco
Información de descomposición 293°C
pH 3.6 to 4.4
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥96 %
Identificación Pass Test
Fórmula molecular C4H10N2O4S
Fórmula lineal H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 37
Sinónimo N-(2-Acetamido)-2-aminomethane Sulfonic Acid
Clave InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 182.194
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.19
Porcentaje de pureza ≥96%