Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %, extra pura
Código de producto. 10782495 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10782495 250 g 250 g
10400121 25 g 25 g
10331564 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10782495 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228002500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-82-4
Fórmula molecular C4H10N2O4S
Peso molecular (g/mol) 182.194
Número MDL MFCD00008030
Clave InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Especificaciones
Absorbancia (c=5, H2O), (c=5, H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material ACES
Condiciones de absorbancia (c=5, H2O)
Nombre de nota Extra Pure
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
pH 3.6 to 4.4 (1% soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 37
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.19
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Extra puro