Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. 10741745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741745 250 g Frasco de plástico 250 g
10183531 100 g Frasco de plástico 100 g
10117813 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741745 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327672500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
ACES, > -99 %, C4H10N2O4S, número de CAS-7365-82-4, N-(2-acetamido)-ácido 2-aminoetanosulfónico, N-(carbamoilmetil)taurina, 1 kg, 0,02 máx. a 280 nm, 0,04 máx. a 260 nm, (5 % solución acuosa), (5 % solución acuosa) a 0 nm, +99 %, 100,0, 99,0, CHEBI:39062, 100 ppm máx., blanco, 230-908-4, 182,19, bioquímica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-82-4
Fórmula molecular C4H10N2O4S
Peso molecular (g/mol) 182.194
Número MDL MFCD00008030
Clave InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Especificaciones
Absorbancia (5% aq. soln.), (5% aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material ACES
Condiciones de absorbancia (5% aq. soln.)
Punto de fusión 270.0°C to 295.0°C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
pH 3.6 to 4.4 (1% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 15, 37
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble (aprox. 40 g/l a 20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica