Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99%
Código de producto. 11464593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464593 500 g 500 g
11444593 25 g 25 g
11454593 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464593 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11553.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
ACES is used as a Good's buffer is an ideal separator in the resolution of protein systems, a zwitterionic compound used in biochemical and biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
ACES se utiliza como tampón de Good; es un separador ideal en la resolución de sistemas de proteínas, un compuesto de zwitterión que se usa en la investigación biológica y bioquímica.
Solubilidad
Soluble en agua (18 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-82-4
Fórmula molecular C4H10N2O4S
Peso molecular (g/mol) 182.194
Número MDL MFCD00008030
Clave InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aces, n-carbamoylmethyl taurine, n-2-acetamido-2-aminoethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino ethanesulfonic acid, ethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino, unii-i5spl5yvby, i5spl5yvby, 2-carbamoylmethylamino ethanesulfonic acid
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACES
Punto de fusión ∼275°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 2253770
Índice Merck 14,36
Información de solubilidad Soluble in water(18g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 99%