Learn More
Melford ACES
Código de producto. 30018021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018021 5 kg 5 Kg
30018019 100 g 100 g
30018020 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018021 Proveedor Melford N.º de proveedor A225005000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Tampón zwitteriónico utilizado en investigaciones de bioquímica y biología molecular.
Tampón zwitteriónico utilizado en investigaciones de bioquímica y biología molecular.
  • pKa (25 °C): 6,88
  • El rango de pH de trabajo en solución acuosa es de 6,1 – 7,5.
  • Absorbancia 280 nm (5 % de agua): < 0.02
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACES
CAS 7365-82-4
Cantidad 5 kg
Fórmula molecular C4H10N2O4S