Learn More
Melford ACES
Descripción
Tampón zwitteriónico utilizado en investigaciones de bioquímica y biología molecular.
Tampón zwitteriónico utilizado en investigaciones de bioquímica y biología molecular.
- pKa (25 °C): 6,88
- El rango de pH de trabajo en solución acuosa es de 6,1 – 7,5.
- Absorbancia 280 nm (5 % de agua): < 0.02
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ACES |
| CAS | 7365-82-4 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C4H10N2O4S |