Learn More
ACES, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15473679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473679 250 mL 250 ml
15463679 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61011.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-82-4
Fórmula molecular C4H10N2O4S
Peso molecular (g/mol) 182.194
Número MDL MFCD00008030
Clave InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACES buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL