Learn More
Acepireno, TRC
Código de producto. 17921035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921035 2.5 mg 2.50 miligramo
17943445 1 mg 1 miligramo
17903325 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17921035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1309502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27208-37-3
Fórmula molecular C18 H10
Peso molecular (g/mol) 226.27
Sinónimo Cyclopenta[cd]pyrene, Acepyrene, Acepyrylene, Cyclopenta[c,d]pyrene
Nombre IUPAC pentacyclo[12.3.1.04,17.07,16.010,15]octadeca-1(18),2,4(17),5,7(16),8,10(15),11,13-nonaene
SMILES C1=Cc2cc3cccc4ccc5ccc1c2c5c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopenta(c,d)pyrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H10/c1-2-11-4-6-13-7-5-12-8-9-15-10-14(3-1)16(11)18(13)17(12)15/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0783
Porcentaje de pureza >95%