Learn More
Aceprometazina, TRC
Código de producto. 30008535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008535 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30008535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13091010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acepromethazine
CAS 13461-01-3
Fórmula molecular C19H22N2OS
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]ethanone, 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl Methyl Ketone, 1664CB, Aceprometazine
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2OS/c1-13(20(3)4)12-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(14(2)22)11-17(19)21/h5-11,13H,12H2,1-4H3
SMILES CC(CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C)N(C)C
Nombre IUPAC 1-[10-[2-(dimetilamino)propil]fenotiazina-2-il]etanolona
Peso molecular (g/mol) 326.46