Learn More
Maleato de acepromacina, LoGiCal
Código de producto. 30463911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463911 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463911 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0927.00
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Acepromazine maleate salt
CAS 3598-37-6
Nombres de analitos o componentes Acepromazine maleate salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 N2 O S . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:1) (8CI), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (6CI,7CI), Maleic acid, compd. with 10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazin-2-yl methyl ketone (6CI), Acepran, Acepromazine maleate, Acepromazine monomaleate, Acetopromazine maleate salt, Acetylpromazine maleate, Anatran, Atravet, Calmivet, Calmo Neosan, NSC 264522, Notensil, Notenzil, Plegicil, Sedalin, Soprontin
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 1-[10-[3-(dimetilamino)propil]fenotiazin-2-il]etanona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 442.53
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.1562 g/mol