Learn More
Acephate, TRC
Código de producto. 30134901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134901 500 mg 500 miligramos
17957829 1 g 1 g
17989179 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA130850500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30560-19-1
Fórmula molecular C4 H10 N O3 P S
Peso molecular (g/mol) 183.17
Sinónimo Phosphoramidothioic acid, acetyl-, O,S-dimethyl ester (8CI,9CI), Acefate, Acephate, Acetamidophos, Aciphid, Ant Hayter, Asataf, DMAP, Fire Ant Hayter Bait, Lepitect, O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothioate, O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothiolate, O,S-Dimethyl acetylphosphoramidothioate, Orthene, Orthene 75SP, Orthene 97, Orthene PCO, Orthene S, Orthene TTO, Orthene TTO 97, Orthene-755, Ortran, Payload, Precise, RE 12420
Nombre IUPAC N-[metoxi(metilsulfanilo)fosforil]acetamida
SMILES COP(=O)(NC(=O)C)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acephate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0119