Learn More
Mezcla de acefato y metamidofos 666 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acephate∣Methamidophos |
| CAS | 30560-19-1, 10265-92-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Acephate∣Methamidophos |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acephate 1000 μg/mL∣Methamidophos 1000 μg/mL |