Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acephate |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 30560-19-1 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 87°C to 90°C |
| Sinónimo | O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothioate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 183.2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |