Learn More
Acefato-d6, TRC
Código de producto. 30322488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30322488 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30322488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1308522.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acephate-d6
CAS 2109699-73-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C42 H6 H4 N O3 P S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Acetylphosphoramidothioic Acid O,S-Dimethyl Ester, Ortho 12420, Orthene
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(NC(=O)C)SC([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC N-[trideuteriometoxi(trideuteriometilsulfanil)fosforil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 189.203
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0496
Porcentaje de pureza >95