Learn More
Acefato-d6, TRC
Product Code. 30312985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Unit Size:
1 miligramo
Product Code. Cantidad unitSize
30312985 1 mg 1 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30312985 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1308521MG
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Acephate-d6
CAS 2109699-73-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C42 H6 H4 N O3 P S
Cantidad 1 mg
Sinónimo Acetylphosphoramidothioic Acid O,S-Dimethyl Ester, Ortho 12420, Orthene
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(NC(=O)C)SC([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC N-[trideuteriometoxi(trideuteriometilsulfanil)fosforil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 189.203
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0496
Porcentaje de pureza >95