Learn More
Acefato-d3 (N-acetil-d3), CDN
Código de producto. 30310232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30310232 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310232 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND81790.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acephate D3 (acetyl D3)
CAS 2140327-70-2
Fórmula molecular C4 D3 H7 N O3 P S
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Acephate D3 (acetyl D3), Acephate-d3 (N-Acetyl-d3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)NP(=O)(OC)SC
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-N-[metoxi(metilsulfanil)fosforil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 186.1843
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0307 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 95% Chemical Purity