Learn More
Acefato 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317404 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317404 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10010000AC100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acephate
CAS 30560-19-1
Nombres de analitos o componentes Acephate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H10 N O3 P S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphoramidothioic acid, N-acetyl-, O,S-dimethyl ester (ACI), Phosphoramidothioic acid, acetyl-, O,S-dimethyl ester (8CI, 9CI), Acefate, Acetamidophos, Aciphid, Ant Hayter, Asataf, DMAP, Fire Ant Hayter Bait, Lepitect, O,S-Dimethyl acetylphosphoramidothioate, O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothioate, O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothiolate, Orthene, Orthene 75SP, Orthene 97, Orthene PCO, Orthene S, Orthene TTO, Orthene TTO 97, Orthene-755, Orthorane, Ortran, RE 12420
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)
SMILES COP(=O)(NC(=O)C)SC
Nombre IUPAC N-[metoxi(metilsulfanilo)fosforil]acetamida
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 183.17
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0119 g/mol