Learn More
Acenocoumarol, TRC
Código de producto. 18052550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18052550 10 mg 10 miligramos
17939969 50 mg 50 miligramos
18082150 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18052550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13080010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152-72-7
Fórmula molecular C19 H15 N O6
Peso molecular (g/mol) 353.33
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-, Acenocoumarol (6CI), Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy- (8CI), (±)-Acenocoumarin, (±)-Acenocoumarol, (±)-Nicoumalone, (±)-p-Nitrowarfarin, 3-(Alpha-acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-p-Nitrophenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[2-Acetyl-1-(p-nitrophenyl)ethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[α-(4'-Nitrophenyl)-β-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[α-(p-Nitrophenol)-β-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-[3-oxo-1-(4-nitrophenyl)butyl]-2H-chromene, Acebron, Acenocoumarin, Acenokumarol, Acitrom, Ascumar, DL-3-(α-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, G 23,350, G 23350, Minisintrom, Neo-Sintrom, Nicoumalone, Nitrowarfarin, Sincoumar, Sinkumar, Sinthrom, Sinthrome, Sintrom, Sintrom Mitis, Sintroma, Syncoumar, Syncumar, Syntrom, Trombostop, Zotil
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-[1-(4-nitrofenilo)-3-oxobutil]cromeno-2-uno
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenocoumarol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.0899