Learn More
Acenocumarol, LoGiCal
Código de producto. 30462811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462811 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462811 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1205.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenocoumarol
CAS 152-72-7
Nombres de analitos o componentes Acenocoumarol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H15 N O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-, Acenocoumarol (6CI), 3-(Alpha-acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[2-Acetyl-1-(p-nitrophenyl)ethyl]-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-[3-oxo-1-(4-nitrophenyl)butyl]-2H-chromene, Acebron, Acenocoumarin, Acenokumarol, Acitrom, Ascumar, G 23,350, G 23350, Minisintrom, Neo-Sintrom, Nicoumalone, Nitrowarfarin, Sincoumar, Sinkumar, Sinthrom, Sinthrome, Sintrom, Sintrom Mitis, Sintroma, Syncoumar, Syncumar, Syntrom, Trombostop, Zotil, Coumarin, 3-(alpha-acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy- (8CI), (+/-)-Acenocoumarin, (+/-)-Acenocoumarol, (+/-)-Nicoumalone, (+/-)-p-Nitrowarfarin, 3-(alpha-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-p-Nitrophenyl-beta-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[alpha-(4'-Nitrophenyl)-beta-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[alpha-(p-Nitrophenol)-beta-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, DL-3-(alpha-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-[1-(4-nitrofenil)-3-oxobutil]cromen-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 353.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.0899 g/mol