Learn More
Acenaftileno, TRC
Código de producto. 30311726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311726 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30311726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA130750250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Fórmula molecular C12 H8
Cantidad 250 mg
Sinónimo Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
SMILES C1=Cc2cccc3cccc1c23
Nombre IUPAC acenaftileno
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0626